Learn More
Ácido 5-aminopiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
Punto de fusión | 215.0°C to 217.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5 % min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 98%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 5-aminopiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido