Learn More
Ácido 5-aminopiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid |
Punto de fusión | 217°C to 219°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 5-aminopiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido