Learn More
Ácido 5-aminovalérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10387660
Ácido 5-aminovalérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387660
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 10387660
Marca: Thermo Scientific Acros 153910250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-88-8
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00008232
Clave InChI JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminovaleric acid, 5-amino-pentanoic acid, homopiperidinic acid, 5-aminopentanoate, valeric acid, 5-amino, delta-amino-n-valeric acid, pentanoic acid, 5-amino, delta-aminovaleric acid, 5-amino-n-valeric acid, 5-aminovalerate
PubChem CID 138
ChEBI CHEBI:15887
Nombre IUPAC Ácido 5-aminopentanoico
SMILES C(CCN)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminovaleric acid
Punto de fusión 158.0°C to 161.0°C
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4CO2H
Beilstein 04, 418
Información de solubilidad solution
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462588 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2024 Catalog Number153910050,153910250
Número de loteA0456810 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2023 Catalog Number153910050,153910250
Número de loteA0452778 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number153910050,153910250
Número de loteA0448661 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number153910050,153910250
Número de loteA0403460 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2021 Catalog Number153910050,153910250
Nombre del producto
  • 5-Aminovaleric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 5-aminovalérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >