Learn More
Heidolph instruments Agitadores de plataforma con ángulo de 5°
Cuenta con un ángulo de inclinación de 5° para movimientos suaves
1885.00€ - 2200.00€
Especificaciones
Ángulo de balanceo | 5° |
---|---|
Capacidad portante (métrico) | 5 kg |
Intervalo de velocidad | De 2 a 50 rpm |
Requisitos eléctricos | 230/240 V, 50/60 Hz |
Tensión | 230/240 V |
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10707451
|
Heidolph instruments
543-32205-00 |
375 x 320 x 185 mm |
2200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10213031
|
Heidolph instruments
543-42205-00 |
375 x 320 x 195 mm |
1885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- The Polymax 1040 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg
- Features a tilt angle of 5° for soft and gentle movements
- Use this model for any vessel - culture plates, media bottles, Erlenmeyer flasks - there is no limit
- Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 2 to 50 rpm - ideal for cell culture plates
- This model is suitable for the modular incubator system and is recommended for applications which require variable temperature control up to 65 °C
Especificaciones
5° | |
De 2 a 50 rpm | |
230/240 V | |
EN 60529 | |
375 mm | |
Electrónico | |
Alfombrilla de goma no deslizante |
5 kg | |
230/240 V, 50/60 Hz | |
De 0 °C a 50 °C | |
50/60 Hz | |
320 mm | |
80 % | |
De 1 a 120 min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heidolph instruments Agitadores de plataforma con ángulo de 5°