Learn More
MedChemExpress 5-Azacytidine
Código de producto. 16470996
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. 16470996
Marca: MedChemExpress HY10586
MedChemExpress 5-Azacytidine (Azacitidine; 5-AzaC; Ladakamycin) is a nucleoside analogue of cytidine that specifically inhibits DNA methylation. 5-Azacytidine is incorporated into DNA to covalently trap DNA methyltransferases and contributes to reverse epigenetic changes. 5-Azacytidine induces cell autophagy.
Especificaciones
Peso molecular 244.2 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (136.49 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.95 mM)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 320-67-2
Sinónimo Azacitidine∣ 5-AzaC∣ Ladakamycin
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.