Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Azacitidina, 99 %
Código de producto. 10003160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
50 MG
Código de producto. 10003160
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226620500
Solicitar formato a granel o personalizado
La 5-azacitidina, n.º de CAS 320-67-2, es un análogo químico de la citidina que actúa como inhibidor de la actividad de la ADN metiltransferasa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La 5-azacitidina es un análogo químico del nucleósido citidina que se incorpora al ADN e inhibe la metilación del ADN.
  • En dosis bajas, la 5-azacitidina se une irreversiblemente a la enzima ADN metiltransferasa (DNMT).
Aplicaciones
  • La 5-azacitidina se ha utilizado para la diferenciación cardiomiocitaria de células madre mesenquimales.
  • Se ha utilizado como un potente inhibidor de la DNMT en el estudio de la proliferación de células tumorales e inducción de la expresión génica tras la desmetilación.
  • La 5-azacytidina puede cambiar globalmente los patrones de modificación de histonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-67-2
Fórmula molecular C8H12N4O5
Peso molecular (g/mol) 244.21
Número MDL MFCD00006539
Clave InChI NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Sinónimo 5-azacytidine, azacitidine, ladakamycin, azacytidine, vidaza, mylosar, azacitidina, azacitidinum, 5-azacitidine, azacitidinum inn-latin
PubChem CID 9444
ChEBI CHEBI:2038
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,3,5-triazin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Azacytidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 884
Rotación específica + 40.00
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Azacytidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.