Learn More
Ácido 5-(boc-amino)-2-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438947
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503555-96-2
Fórmula molecular C12H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 271.70
Número MDL MFCD02682166
Clave InChI QNRXWUBPCIBQMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, n-boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-boc-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-5-2-methyl-2-propanyl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-9ci
PubChem CID 22291441
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(C(O)=O)=C(Cl)C=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.7
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato