Learn More
5-Bromo-1-penteno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromo-1-penteno es ampliamente utilizado en la síntesis estereoselectiva de 7alfa-(3-carboxipropil) estradiol. Desempeña un papel importante como material de partida en la síntesis de una variedad de compuestos incluyendo DL-histrionicotoxina y benzofenona que contienen ácidos grasos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Las notas
Mantener alejado de las fuentes de ignición.
El 5-bromo-1-penteno es ampliamente utilizado en la síntesis estereoselectiva de 7alfa-(3-carboxipropil) estradiol. Desempeña un papel importante como material de partida en la síntesis de una variedad de compuestos incluyendo DL-histrionicotoxina y benzofenona que contienen ácidos grasos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Las notas
Mantener alejado de las fuentes de ignición.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-1-pentene |
Densidad | 1.259 |
Punto de ebullición | 126°C to 127°C |
Temperatura de inflamación | 30°C (86°F) |
Fórmula lineal | Br(CH2)3CH=CH2 |
Índice de refracción | 1.4639 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 506077 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |