Learn More
5-Bromo-2-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.30€ - 172.00€
CAS | 13472-85-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6BrNO |
Peso molecular (g/mol) | 188.024 |
Número MDL | MFCD01318952 |
Clave InChI | XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408 |
PubChem CID | 2734895 |
Nombre IUPAC | 5-bromo-2-metoxipiridina |
SMILES | COC1=NC=C(C=C1)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11384406
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20017.06 |
5 g |
55.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11394406
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20017.14 |
25 g |
172.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13472-85-0 | |
188.024 | |
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N | |
2734895 | |
COC1=NC=C(C=C1)Br |
C6H6BrNO | |
MFCD01318952 | |
2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408 | |
5-bromo-2-metoxipiridina |
Especificaciones
5-Bromo-2-methoxypyridine | |
1.453 | |
96°C (204°F) | |
1.555 | |
115150 | |
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-metoxipiridina | |
2734895 | |
98% |
13472-85-0 | |
80°C (12 mmHg) | |
C6H6BrNO | |
MFCD01318952 | |
2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408 | |
COC1=NC=C(C=C1)Br | |
188.024 | |
188.02 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only