Learn More
5-Bromo-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10135312
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39478-78-9
Número MDL MFCD00800678
Clave InChI RXQNKKRGJJRMKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-bromotoluene, 5-bromo-o-toluidine, 3-bromo-6-methylaniline, 5-bromo-2-methyl-aniline, benzenamine, 5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl aniline, 5-bromo-2-methyl-phenylamine, zlchem 583, pubchem3801, acmc-1ajfs
PubChem CID 2734805
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metilanilina
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-methylaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4900g/mL
Punto de ebullición 139°C
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H8BrN
Fórmula lineal BrC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.6120 to 1.614
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.49
Peso molecular (g/mol) 186.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.