missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11430127
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.629
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxy]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.629
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-Bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxy]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br

It is a substrate for beta-galactosidase, which cleaves the glycosidic bond to give 5-bromo-4-chloro-3-hydroxy-1H-indole, which immediately dimerises to give an intensely blue product. It is also used to detect activity of this enzyme in histochemistry and bacteriology. It is employed as a colorless, endogenous or exogenous pigment precursors that may be transformed by biological mechanisms into colored compounds. They are used in biochemical assays and in diagnosis as indicators, particularly in the form of enzyme substrates. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es un sustrato para la beta-galactosidasa, que divide el enlace glucosídico para dar 5-bromo-4-cloro-3-hidroxi-1H-indol, que inmediatamente se dimeriza para generar un producto intensamente azul. También se utiliza para detectar la actividad de esta enzima en histoquímica y bacteriología. Se emplea como precursor de pigmento incoloro endógeno o exógeno que puede transformarse mediante mecanismos biológicos en compuestos coloreados. Se utiliza en ensayos bioquímicos y en el diagnóstico como indicador, particularmente en forma de sustratos enzimáticos. El X-gal es el sustrato de elección para la selección azul-blanca de colonias bacterianas recombinantes con el genotipo lac+.

Solubilidad
Soluble en 100 mm en DMSO.

Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, agua/humedad y luz. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión ∼236°C (decomposition)
Cantidad 10 mg
Beilstein 1402009
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in 100 mM in DMSO.
Rotación óptica −62° (c=1 in 50% DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.64
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'