Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is a substrate for beta-galactosidase, which cleaves the glycosidic bond to give 5-bromo-4-chloro-3-hydroxy-1H-indole, which immediately dimerises to give an intensely blue product. It is also used to detect activity of this enzyme in histochemistry and bacteriology. It is employed as a colorless, endogenous or exogenous pigment precursors that may be transformed by biological mechanisms into colored compounds. They are used in biochemical assays and in diagnosis as indicators, particularly in the form of enzyme substrates. X-Gal is the substrate of choice for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es un sustrato para la beta-galactosidasa, que divide el enlace glucosídico para dar 5-bromo-4-cloro-3-hidroxi-1H-indol, que inmediatamente se dimeriza para generar un producto intensamente azul. También se utiliza para detectar la actividad de esta enzima en histoquímica y bacteriología. Se emplea como precursor de pigmento incoloro endógeno o exógeno que puede transformarse mediante mecanismos biológicos en compuestos coloreados. Se utiliza en ensayos bioquímicos y en el diagnóstico como indicador, particularmente en forma de sustratos enzimáticos. El X-gal es el sustrato de elección para la selección azul-blanca de colonias bacterianas recombinantes con el genotipo lac+.
Solubilidad
Soluble en 100 mm en DMSO.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, calor, agua/humedad y luz. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside |
Punto de fusión | ∼236°C (decomposition) |
Cantidad | 10 mg |
Beilstein | 1402009 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in 100 mM in DMSO. |
Rotación óptica | −62° (c=1 in 50% DMF) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.64 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO - Para uso exclusivo en investigación