Learn More
Ácido 5-bromobenzo[b]tiofen-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10402643
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 7312-24-5
Fórmula molecular C9H5BrO2S
Peso molecular (g/mol) 257.101
Clave InChI DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 5-bromo, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-3-carboxybenzo b thiophene, 5-bromo-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #
PubChem CID 621037
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-1-benzotiofen-3-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.11
Porcentaje de pureza 97%