Learn More
5-Bromoisophthalic acid, 96%, ACROS Organics™
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Bromoisophthalic acid |
CAS | 23351-91-9 |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
Envase | Glass bottle |
Fórmula molecular | C8H3BrO4 |
Fórmula lineal | BrC6H3(CO2H)2 |