Learn More
5-Bromonicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10551492
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. 10551492
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM08398DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35590-37-5
Fórmula molecular C6H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 183.01
Número MDL MFCD00174363
Clave InChI FTFFHWWIPOQCBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromonicotinonitrile, 3-bromo-5-cyanopyridine, 5-bromo-3-cyanopyridine, 3-cyano-5-bromopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-5-cyano-pyridine, 5-bromo-3-pyridinecarbonitrile, pubchem7702, acmc-209ihz, ksc492g7p
PubChem CID 736793
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-3-carbonitrilo
SMILES BrC1=CN=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromonicotinonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 97%