Learn More
5-Cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389435
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, acts as a bacteriostat and preservative for cosmetic and detergent compositions. It is also used as an antiseptic, disinfectant and anticonvulsant. It is one of the main ingredient in shampoos, deodorants, toothpastes, mouth washes and household cleaning products. It inhibits the growth of bacteria, fungi on the surfaces of the textile, thereby it imparts odor protection to wool, synthetics, blends and non-wovens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol actúa como bacteriostático y conservante para composiciones de cosméticos y detergentes. También se utiliza como antiséptico, desinfectante y anticonvulsivo. Es uno de los principales ingredientes en champús, desodorantes, dentífricos, enjuagues bucales y productos de limpieza para el hogar. Inhibe el crecimiento de bacterias, hongos en las superficies del tejido, por lo que imparte protección contra olores a la lana, sintéticos, mezclas y no tejidos.
Solubilidad
Soluble en etanol, metanol, éter dietílico y solución de hidróxido de sodio (1 M). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Se descompone al calentar. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3380-34-5
Fórmula molecular C12H7Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 289.536
Número MDL MFCD00800992
Clave InChI XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
PubChem CID 5564
ChEBI CHEBI:164200
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Punto de fusión 56°C to 59°C
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 2057142
Índice Merck 14,9657
Información de solubilidad Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.55
Porcentaje de pureza 99%