Learn More
5-Cloro-2-[4-(dimetilamino)fenil]benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
86.70€ - 1044.00€
CAS 1030574-44-7
Número MDL MFCD15173053
Sinónimo 4-(5-Chloro-2-benzimidazolyl)-N,N-dimethylaniline
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15419306
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64992.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15499296
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64992.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15409306
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64992.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
1030574-44-7
MFCD15173053
4-(5-Chloro-2-benzimidazolyl)-N,N-dimethylaniline
Especificaciones
5-Chloro-2-[4-(dimethylamino)phenyl]benzimidazole
MFCD15173053
4-(5-Chloro-2-benzimidazolyl)-N,N-dimethylaniline
95%
1030574-44-7
22393779
271.75
Sólido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes