missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-cloro-2-fluorofenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 10497432
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
10497432 10 g 10 g
10762123 1 g 1 g
10782167 5 g 5 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10497432

Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01971EA

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 247170-25-8
Fórmula molecular C7H3ClFNS
Peso molecular (g/mol) 187.616
Número MDL MFCD01313224
Clave InChI RUASREJPMXNHLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-fluorophenylisothiocyanate, 3-chloro-6-fluorophenylisothiocyanate, 5-chloro-2-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato, 4-chloranyl-1-fluoranyl-2-isothiocyanato-benzene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736579
Nombre IUPAC 4-cloro-1-fluoro-2-isotiocianatobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.62
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.