Learn More
5-cloro-2-fluorofenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.62 |
| Porcentaje de pureza | 97% |