Learn More
5-Cloro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11493574
5-Cloro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493574
5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11493574
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11241.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1635-61-6
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 172.568
Número MDL MFCD00007776
Clave InChI ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
PubChem CID 74218
Nombre IUPAC 5-cloro-2-nitroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitroaniline
Punto de fusión 124°C to 128°C
Olor Weak, characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2237
Beilstein 2210201
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10248858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog NumberA11241.14,A11241.06
Número de lote10238378 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA11241.14,A11241.06
Número de loteI8308A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11241.14,A11241.06
Número de lote10205283 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11241.14,A11241.06
Número de lote10193313 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11241.14,A11241.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
5-Cloro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >