Learn More
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137523
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-95-2
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.57
Número MDL MFCD00007290
Clave InChI ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate
PubChem CID 17286
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 136°C to 139°C
Color Verde amarillento a amarillo
Temperatura de inflamación >100°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 401
Información de solubilidad Solubility in water: 9,67g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino