Learn More
5-Cloro-2-pentanona etileno cetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10184320
5-Cloro-2-pentanona etileno cetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184320
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10184320
Marca: Thermo Scientific Acros 166040250
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-08-5
Fórmula molecular C7H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 164.63
Número MDL MFCD00003217
Clave InChI OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 73°C to 76°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.09
Sinónimo 6-hydroxymethyl oxane-2,3,4,5-tetrol hydrate, d-galactose hydrate, dextrose monohydrate, usp, .alpha.-d-glucose hydrate, dextrose, u.s.p.
SMILES CC1(CCCCl)OCCO1
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,6S)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol;hidrato
PubChem CID 133126654
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0441531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number166040050,166040250
Número de loteA0390940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number166040050,166040250
Número de loteA0441531 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2022 Catalog Number
Número de loteA0407279 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/04/2022 Catalog Number166040050,166040250
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
RUO – Research Use Only
Título del producto
5-Cloro-2-pentanona etileno cetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >