Learn More
Bromuro de 5-cloro-2-tienilmagnesio, pulpa de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Catalog Number 10842251
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-thienylmagnesium bromide
CAS 111762-30-2, 109-99-9
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9690g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H2BrClMgS
Número MDL MFCD02260211
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.969
Sinónimo 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide, magnesium, bromo 5-chloro-2-thienyl, btgxlaketdwiab-uhfffaoysa-m, bromo 5-chloro-2-thienyl magnesium, 5-chloro-2-thienyl magnesium bromide, 5-chloro-2-thienyl-magnesium bromide, 2-bromomagnesio-5-chlorothiophene, 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide, 0.5 m slurry in thf, 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 5-chloro-2-thienylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clave InChI BTGXLAKETDWIAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)S1
Nombre IUPAC magnesio; 5-cloro-2H-tiofen-2-uro; bromuro
Peso molecular (g/mol) 221.78
PubChem CID 12345883
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.79
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-thienylmagnesium bromide, 0.5M slurry in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.