Learn More
Ácido 5-cloro-2-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
83.48€ - 331.00€
CAS 959749-82-7
Fórmula molecular C8H4ClF3O3
Peso molecular (g/mol) 240.56
Número MDL MFCD11519354
Clave InChI MXQBGMLCAJITNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, jrd
PubChem CID 57361682
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-2-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES OC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15465167
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32451.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15475167
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32451.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
959749-82-7
240.56
MXQBGMLCAJITNV-UHFFFAOYSA-N
57361682
OC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
C8H4ClF3O3
MFCD11519354
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, jrd
ácido 5-cloro-2-(trifluorometoxi)benzoico
Especificaciones
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
83°C to 85°C
MFCD11519354
MXQBGMLCAJITNV-UHFFFAOYSA-N
ácido 5-cloro-2-(trifluorometoxi)benzoico
57361682
97%
959749-82-7
C8H4ClF3O3
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, jrd
OC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
240.56
240.57
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes