Learn More
5-Cloro-8-hidroxiquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11499887 50 g 50 g
11409897 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11499887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22856.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-16-5
Fórmula molecular C9H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 179.603
Número MDL MFCD00006788
Clave InChI CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
Nombre IUPAC 5-cloroquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 50 g
Beilstein 5289
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,2422
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 95%