Learn More
5-cloropiridazin-3(2H)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10450574
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 660425-07-0
Fórmula molecular C4H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 130.53
Número MDL MFCD12198134
Clave InChI NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
PubChem CID 19905718
Nombre IUPAC 4-cloro-1H-piridazina-6-ona
SMILES ClC1=CC(=O)NN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloropyridazin-3(2H)-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.53
Porcentaje de pureza 97%