Learn More
5'-Deoxi-5-fluorocitidina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Peso molecular | 245.21 |
Pureza | ≥ 94 % |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Miscible con metanol y DMSO |
Color | De blanco a casi blanco |