Learn More
Ácido 5-dietilsulfamoil-2-metilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15499855 250 mg 250 miligramos
15489855 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15499855
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52509.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871329-80-5
Fórmula molecular C11H18BNO4S
Peso molecular (g/mol) 271.138
Número MDL MFCD08056356
Clave InChI ZMDFCDXLFOODQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 5-n,n-diethylsulfamoyl-2-methylphenyl boronic acid, 5-diethylsulfamoyl-2-methylphenylboronic acid, 5-n,n-diethylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid, boronic acid,b-5-diethylamino sulfonyl-2-methylphenyl, acmc-209qgn, n,n-diethyl-3-borono-4-methylbenzenesulfonamide, 5-diethylsulfamoyl-2-methylphenyl boronic acid, n,n-diethyl-3-borono-4-methylbenzene sulfonamide, boronic acid, b-5-diethylamino sulfonyl-2-methylphenyl
PubChem CID 44119830
Nombre IUPAC ácido [5-(dietilsulfamoil)-2-metilfenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)S(=O)(=O)N(CC)CC)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Diethylsulfamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 146°C to 152°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.14
Porcentaje de pureza 97%