Learn More
5-Etoxi-2-mercaptobenzimidazol, 97 %
Código de producto. 11374755
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55489-15-1
Fórmula molecular C9H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 194.252
Número MDL MFCD01326487
Clave InChI WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-ethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-ethoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-ethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-ethoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-ethoxybenzimidazole, 5-ethoxybenzimidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione, 5-ethoxy-1,3-dihydro, acmc-1arr4, ksc603o0j, 5-ethoxy-2-benzimidazolethiol
PubChem CID 790793
Nombre IUPAC 5-etoxi-1,3-dihidrobenzimidazol-2-tiona
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
Punto de fusión 246°C to 250°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4310013
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.26
Porcentaje de pureza 97%