missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Etil-2-furaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11356946
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 23074-10-4
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00030605
Clave InChI XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89989
Nombre IUPAC 5-etilfurano-2-carbaldehído
SMILES CCC1=CC=C(O1)C=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-furaldehyde
Densidad 1.055
Punto de ebullición 79°C to 81°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 1 g
Beilstein 1982
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 5-ethyl-2-furaldehyde, 5-ethylfurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-ethyl, 5-ethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-ethyl, 5-ethylfurfuraldehyde, acmc-1cc1a, 5-ethyl-2-furancarboxaldehyde, 5-ethylfuran-2-carboxaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado