Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
5' Fluorescent Labeled Oligo
170.00€ - 409.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11563827
|
Applied Biosystems™
450007 |
10.000 pmol |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15438394
|
Applied Biosystems™
450006H |
80.000 pmol |
296.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11573837
|
Applied Biosystems™
450006 |
80.000 pmol |
278.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15521134
|
Applied Biosystems™
450017H |
300.000 pmol |
397.00€
300 picomoles |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11539446
|
Applied Biosystems™
450017 |
300.000pmol |
409.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Custom 5'-labeled primers are ideal for applications including fragment analysis, gene expression studies, genotyping, and PCR. Choose among FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, and PET™ as fluorescent 5' labels. Oligos are desalted; HPLC purification is also available.Especificaciones
Etiquetado 5' |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.