missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluoro-2-metilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11316909
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Artikelnummer. Cantidad unitSize
11316909 5 g 5 g
11306909 1 g 1 g
11326909 25 g 25 g
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11316909

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26799.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 22062-53-9
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.141
Número MDL MFCD02261763
Clave InChI MBOXPKNOGZJXPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-fluoro-2-methyl, zlchem 996, pubchem1458, acmc-209fri, ksc494k1f, 2-methyl-5-fluorobenzaldehyde, 5-fluoro-2-methylbenzaldehyde
PubChem CID 2759012
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metilbenzaldehído
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)C=O

Spezifikation

Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Densidad 1.145
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.