Learn More
5-Fluoro-2-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401637
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-85-7
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00673009
Clave InChI CKJOSIHYVLHIER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-hydroxytoluene, 5-fluoro-o-cresol, 5-fluoro-2-methyl-phenol, pubchem1502, 2-methyl-5-fluorophenol, acmc-1afs5, 5-fluoranyl-2-methyl-phenol, ksc494a2f
PubChem CID 2774616
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metilfenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylphenol
Densidad 1.157
Punto de ebullición 66°C (4 mmHg)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.514
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 3234863
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%