Learn More
5-Fluorocitosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11369205
5-Fluorocitosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369205
250 mg
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Código de producto. 11369205
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16496.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Fluorocytosine acts as an antidiabetic, antifungal and antimicrobial agent. It is useful for the treatment of serious infections arises due to susceptible strains of Candida or Cryptococcus neoformans and chromomycosis. Further, it is employed in studies on TMP biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-fluorocitosina actúa como un agente antidiabético, antifúngico y antimicrobiano. Es útil para el tratamiento de infecciones graves que surgen debido a cepas sensibles de Candida o Cryptococcus neoformans y cromomicosis. Además, se emplea en estudios sobre la biosíntesis de TMP.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2022-85-7
Fórmula molecular C4H4FN3O
Peso molecular (g/mol) 129.09
Número MDL MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
Clave InChI XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorocytosine
Punto de fusión ∽297°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 127285
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4125
Información de solubilidad Soluble in water and hydrochloric acid.
Nombre IUPAC 6-amino-5-fluoro-1H-pirimidin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.09
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
5-Fluorocitosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals >