Learn More
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415153
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-fluoroindol-2-carboxílico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Altamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-76-8
Fórmula molecular C9H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 179.15
Número MDL MFCD00005612
Clave InChI WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
Nombre IUPAC Ácido 5-fluoro-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼259°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 153217
Información de solubilidad It is highly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.15
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid