Learn More
5-Fluoroindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397521
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-52-0
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00005671
Clave InChI ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44.0°C to 48.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino