Learn More
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Fluoroquinazolin-4-ol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 5-fluoro-1,4-dihidroquinazolina-4-ona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |