Learn More
(+)-5-Yodo-2'-desoxiuridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10649843
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-42-2
Fórmula molecular C9H11IN2O5
Peso molecular (g/mol) 354.10
Número MDL MFCD00134656
Clave InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100
Punto de fusión 155.0°C to 180.0°C
Color Blanco a beige
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4931
Condición de rotación específica + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Rotación específica + 280.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
Nombre IUPAC 1-[4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-yodo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.