Learn More
5-Metoxiresorcinol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498588
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15498588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61996.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2174-64-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
5-Methoxyresorcinol was used in synthesis of isorobustin, substituted linear and angular benzofurocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metoxiresorcinol se utilizó en la síntesis de isorobustina, benzofurocumarinas lineales y angulares sustituidas
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2174-64-3
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00002285
Clave InChI HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxyresorcinol, flamenol, 3,5-dihydroxyanisole, phloroglucinol monomethyl ether, 1,3-benzenediol, 5-methoxy, 5-methoxy-benzene-1,3-diol, unii-6201e0jif3, dsstox_cid_26525, dsstox_rid_81690, dsstox_gsid_46525
PubChem CID 71648
Nombre IUPAC 5-metoxibenceno-1,3-diol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxyresorcinol
Punto de fusión 78°C to 80°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 188°C to 189°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1423578
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido