Learn More
5-Metil-2-hexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11398526
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
110-12-3
C7H14O
114.188
MFCD00008950
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
8034
5-metilhexan-2-ona
CC(C)CCC(=O)C
110-12-3
C7H14O
114.188
MFCD00008950
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
8034
5-metilhexan-2-ona
CC(C)CCC(=O)C
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. (5,4 g/l)
Notas
Almacenar en condiciones secas y frescas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-hexanone
Punto de fusión -74°C
Densidad 0.812
Punto de ebullición 144°C to 145°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Índice de refracción 1.4075
Cantidad 500 mL
Número UN UN2302
Beilstein 506163
Información de solubilidad Soluble in water. (5.4g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%