Learn More
5-Metil-2-hexanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173720
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-12-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00008950
Clave InChI FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
PubChem CID 8034
Nombre IUPAC 5-metilhexan-2-ona
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-hexanone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -74.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Índice de refracción 1.4060 to 1.4080
Cantidad 1 L
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: 5.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methyl-2-hexanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.