Learn More
cloruro de 5-metil-2-fenil-2H-1,2,3-triazol-4-carbonilo, Thermo Scientific™
Catalog Number 10426652
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
36401-55-5
C10H8ClN3O
221.64
MFCD00052545
UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
2776447
cloruro de 5-metil-2-feniltriazol-4-carbonilo
CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1
36401-55-5
C10H8ClN3O
221.64
MFCD00052545
UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
2776447
cloruro de 5-metil-2-feniltriazol-4-carbonilo
CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.65
Porcentaje de pureza 97%