Learn More
5-Metil-5-fenilhidantoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10634682
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6843-49-8
Fórmula molecular C10H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 190.2
Número MDL MFCD00005265
Clave InChI JNGWGQUYLVSFND-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93043
Nombre IUPAC 5-metil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methyl-5-phenylhydantoin
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199°C to 201°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 24, I, 347
Sinónimo 5-methyl-5-phenylhydantoin, hydantoin, 5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione,5-methyl-5-phenyl, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl, mpid standard, acmc-20m4pt, 2,4-imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl-, r, 2, 5-methyl-5-phenyl, +/--5-methyl-5-phenylhydantoin
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino