Learn More
5-Metilfurfural, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-163204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 10591981
Marca: Thermo Scientific Acros 159920250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-02-0
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00003232
Clave InChI OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
Nombre IUPAC 5-metilfurano-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylfurfural
Nombre de nota 98+%
Acidez 10mg KOH/g max.
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5290 to 1.532
Cantidad 25 g
Beilstein 17, 289
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: 33.3g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido