Learn More
Ácido 5-metiltiofeno-2-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11483328
Ácido 5-metiltiofeno-2-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483328
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11483328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17737.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-79-2
Fórmula molecular C6H6O2S
Peso molecular (g/mol) 142.172
Número MDL MFCD00005439
Clave InChI VCNGNQLPFHVODE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl, 2-carboxy-5-methylthiophene, 5-methly-2-thiophenecarboxylic acid, 5-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 5-methylthiophen-2-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophenecarboxylic acid, pubchem5206
PubChem CID 74713
Nombre IUPAC Ácido 5-metiltiofeno-2-carboxílico
SMILES CC1=CC=C(S1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 136°C to 138°C
Cantidad 25 g
Beilstein 113857
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10247562 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2023 Catalog NumberA17737.06,A17737.14
Número de lote10228320 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17737.06,A17737.14
Número de lote10180023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17737.06,A17737.14
Número de lote10138612 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17737.06,A17737.14
Número de lote10145769 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17737.06,A17737.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 5-metiltiofeno-2-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >