Learn More
Cloruro de 5-metiltiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387304
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
10387304 1 g 1 g
10673265 5 g 5 g
10596334 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 10387304
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC65003DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 55854-45-0
Fórmula molecular C5H5ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 196.66
Número MDL MFCD05864499
Clave InChI QGGRRHYGHGJEKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methyl-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-sulfonylchloride, 5-methylthiophene-2-sulphonyl chloride, 5-methyl-2-thienylsulfonyl chloride, chloro 5-methyl 2-thienyl sulfone, acmc-209lpu, 5-methylthiophenesulphonyl chloride, 5-methyl-thiophenesulfonyl chloride, 2-chlorosulphonyl-5-methylthiophene
PubChem CID 12400112
Nombre IUPAC cloruro de 5-metiltiofeno-2-sulfonilo
SMILES CC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylthiophene-2-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.68
Porcentaje de pureza 97%