Learn More
Hamilton™ 5 ml, modelo 1005 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración
Las jeringas de la serie 1700 son la versión Gastight de las jeringas originales de la serie 700. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 1 µL hasta 500 µL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Marca: Hamilton™ 9882-45
Detalles adicionales : Peso : 0.13600kg
Descripción
Hoja de especificaciones
Volumen | 5 mL |
---|---|
Tipo de jeringa | Estanca a los gases de larga duración |
Jeringas serie | 1000 |
Terminación | Luer Lock de PTFE (TLL) |
Tipo de émbolo | Montaje de poste lateral (XL) |
Trayectoria del líquido | Vidrio de borosilicato, PTFE, UHMWPE |
Esterilizable en autoclave | No |
Esterilizable en gas | Sí |
Temperatura máxima | 115 °C / 239 °F |
Temperatura mínima | 10 °C / 50 °F |
Diámetro interior del cuerpo | 0,406 pulg. (10,3 mm) |
Diámetro exterior del cuerpo | 0,530 pulg. (13,5 mm) |
Presión máxima | 200 psig (13,8 bar) |
Cantidad de ventas | Una jeringa por paquete |
Especificaciones
Jeringas UHMWPE de larga duración, jeringas para instrumentos | |
5 mL |