Learn More
Greiner Bio-One 5 mL Sterile Serological Pipets
Drip-free pipetting design with high optical clarity and maximum accuracy.
290.00€
Especificaciones
Material | Polystyrene |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Graduaciones | 1/10 |
Volumen (métrico) | 5 mL |
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10018810
|
Greiner Bio-One
606107 |
A granel |
290.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Especificaciones
Polystyrene | |
Sí | |
5 mL |
Estéril | |
1/10 | |
Pipeta serológica |