Learn More
5-Nitro-1H-indazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11465553
5-Nitro-1H-indazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465553
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11465553
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13478.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5401-94-5
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.136
Número MDL MFCD00005693
Clave InChI WSGURAYTCUVDQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroindazole, 1h-indazole, 5-nitro, unii-235y7p37zd, ccris 4134, 2h-indazole, 5-nitro, 5ni, 5-nitroindazol, 5-nitro indazole, 5-nitro-indazole, 5-nitro-1h-indazolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 21501
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-indazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-1H-indazole
Punto de fusión 208°C to 211°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 7936
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253254 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/12/2024 Catalog NumberA13478.22,A13478.14,A13478.36
Número de lote10249112 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/12/2023 Catalog NumberA13478.22,A13478.14,A13478.36
Número de lote10243504 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/09/2022 Catalog NumberA13478.22,A13478.14,A13478.36
Número de lote10235754 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13478.22,A13478.14,A13478.36
Número de loteI16M23 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2020 Catalog NumberA13478.22,A13478.14,A13478.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
5-Nitro-1H-indazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >