missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Nitro-2-furaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7080882
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11394649

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10618.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 698-63-5 | C5H3NO4 | 141.082 g/mol

5-Nitro-2-furaldehyde was used in the synthesis of a series of 4-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-en-1-one derivatives. . It was also used in the synthesis of modified mesoporous silica (MCM-41). 5-Nitrofurfural can be commonly used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 5-nitro-2-furaldehído fue utilizado en la síntesis de una serie de derivados. 4-(5-nitrofuran-2-il)prop-2-en-1-ona. . También se utilizó en la síntesis de sílice mesoporosa modificada (MCM-41). El 5-nitrofurfural se puede utilizar comúnmente como productos intermedios farmacéuticos.

Solubilidad
Poco soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 698-63-5
Fórmula molecular C5H3NO4
Número MDL MFCD00003230
Clave InChI SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitro-2-furaldehyde, 5-nitrofurfural, nitrofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofurfuraldehyde, 5-nitro-2-furfural, 2-furaldehyde, 5-nitro, 5-nitrofuraldehyde, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde, furfural, 5-nitro
PubChem CID 12774
ChEBI CHEBI:34459
Nombre IUPAC 5-nitrofurano-2-carbaldehído

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-furaldehyde
Punto de fusión 34°C to 38°C
Densidad 1.349
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 25 g
Beilstein 120539
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
SMILES C1=C(OC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Peso molecular (g/mol) 141.082
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.09
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Nitro-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Nitro-2-furaldehyde

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado